Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimroll™ 1-lags papirhåndklæder, 6 ruller
Beskrivelse
6 ruller x 165m hvide papirhåndklæder (990m i alt) Hver rulle af Scott Slimroll Håndklæder indeholder 165 meter 1-lags hvidt papirhåndklæde Slimroll Designet er super komprimeret med flere engangshåndklæder pr. rulle, hvilket sparer plads og kræver færre skift af håndklæderuller Lavet ved hjælp af unikke Airflex teknologi, disse engangshåndklæder er bløde, stærke og meget absorberende, selv når de er våde. Disse engangshåndklæder er ideelle til områder med stor trafik. Disse engangshåndklæder er fødevarekontaktcertificerede og bærer det europæiske miljømærke, der er kompatibelt med en række vandmand og Kimberly-Clark Professional Slimroll håndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott vaskerumsløsninger, designet til at hjælpe dig med at understøtte hygiejnestandarder uden at gå på kompromis med kvalitet og værdi. Scott Slimroll Papirhåndklæder er designet til at være blødere, mere absorberende og stærkere end konventionelle papirhåndklæder, hvilket giver ensartet kvalitet til en overkommelig pris. Det unikke Airflex teknologi sikrer, at disse lette enkeltlags engangshåndklæder er absorberende og stærke, selv når de er våde, hvilket forhindrer dem i at blive bløde eller revne. Scott Slimroll Papirhåndklæder til dispenserbrug er lavet af 100 % genbrugsfiber og bærer det europæiske miljømærke; din garanti for, at de er fremstillet ansvarligt i hvert trin af processen. Disse papirhåndklæder er også fødevarekontaktcertificerede, hvilket gør dem ideelle til fødevarekontaktområder og travle kontor- og hoteltoiletter. Den kloge Slimroll design betyder, at du kan montere flere håndklæder pr. rulle i dine dispensere, hvilket reducerer behovet for genopfyldning. Kompatibel med Aquarius Slimroll Håndklædedispensere (varekoder 6953 og 6969) og Kimberly-Clark Professional Slimroll Dispenser til rullet håndklæde (produktkode 9960). Individuel arkstørrelse: 19,8 cm (B). 6 ruller x 165 m papirhåndklæder (990 m i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard rullehåndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.47 ft. |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Basisvægt | 5.94 kg (13.068 lb.) |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001 |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 165 mx 19,8 cm (541,3 ft. x 7,8 in.) |
| Vis mere |