Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Rullede 1-lags papirhåndklæder, 6 ruller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8401000
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
Artikelnummer. 10049751
Brand: Kimberly-Clark™ 6667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkapacitetsruller er designet til at kunne spores til håndtørring i forureningskritiske miljøer og perfekt til travle toiletter og madlavningsområder.
  • 6 ruller indeholder 304 meter 1-lags køkkenrulle
  • Fødevarekontakt certificeret, påviselig papirrulle til håndtørring i forureningskritiske miljøer
  • Fremstillet ved hjælp af unikke Airflex teknologi, engangshåndklæder er bløde, stærke og meget absorberende, selv når de er våde
  • Miljømærket certificeret papirhåndklæder
  • Superkomprimeret papirhåndklæderulle med høj kapacitet til mindre hyppig genopfyldning, perfekt til travle toiletter og madlavningsområder
  • Kompatibel med en række Aquarius (6959) og Kimberly-Clark Professional dispensere til rullede håndklæder (9960 ad 8976)
  • Blødere, mere absorberende og stærkere end konventionelle papirhåndklæder, hvilket giver ensartet kvalitet til en overkommelig pris.
  • Ideel til områder med høj trafik, hvor det er vigtigt at holde omkostninger og vedligeholdelse nede med mindre hyppig genopfyldning
  • Individuel pladestørrelse: 19,8 cm (B). 6 ruller x 304 m papirhåndklæder (i alt 1.824 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklæderulle
Længde (engelsk) 1.96 ft.
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (engelsk) 1.29 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Syntetisk fiber
Basisvægt 11.148 kg (24.5 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 304 mx 200 mm (997,4 ft. x 7,9 in.)
Format Rulle
Til brug med (applikation) Fødevarekontaktområder, kontor- og hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Aquarius™ og KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Dispensere til rullede håndklæder
Emballagemængde 6 Rulle
Ply 1-ply