Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Rullede 1-lags papirhåndklæder, 6 ruller
Artikelnummer. 12724326
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12724326 Blå 6 ruller
10049751 Hvid 6 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12724326 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    804.14 DKK / 6 ruller
    Spare 1200.86 DKK
    59% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højkapacitetsruller er designet til at kunne spores til håndtørring i forureningskritiske miljøer og perfekt til travle toiletter og madlavningsområder.
  • 6 ruller indeholder 304 meter 1-lags køkkenrulle
  • Fødevarekontakt certificeret, påviselig papirrulle til håndtørring i forureningskritiske miljøer
  • Fremstillet ved hjælp af unikke Airflex teknologi, engangshåndklæder er bløde, stærke og meget absorberende, selv når de er våde
  • Miljømærket certificeret papirhåndklæder
  • Superkomprimeret papirhåndklæderulle med høj kapacitet til mindre hyppig genopfyldning, perfekt til travle toiletter og madlavningsområder
  • Kompatibel med en række Aquarius (6959) og Kimberly-Clark Professional dispensere til rullede håndklæder (9960 ad 8976)
  • Blødere, mere absorberende og stærkere end konventionelle papirhåndklæder, hvilket giver ensartet kvalitet til en overkommelig pris.
  • Ideel til områder med høj trafik, hvor det er vigtigt at holde omkostninger og vedligeholdelse nede med mindre hyppig genopfyldning
  • Individuel pladestørrelse: 19,8 cm (B). 6 ruller x 304 m papirhåndklæder (i alt 1.824 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklæderulle
Længde (engelsk) 1.31 ft.
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (engelsk) 1.96 ft.
Bredde (metrisk) 60 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 304 mx 200 mm (997,4 ft. x 7,9 in.)
Format Rulle
Til brug med (applikation) Fødevarekontaktområder, kontor- og hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Aquarius™ og KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Dispensere til rullede håndklæder
Emballagemængde 6/Pk.
Ply 1-ply
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.