Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Ekstra Couch Covers Roll
Beskrivelse
- 2 lags ark (810 i alt)
- Ideel til at beskytte sofaer og opretholde høje niveauer af hygiejne i sundhedssektoren
- Kvalitetsbeskyttelse
- Leveres i en let og bærbar rulle
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sofabetræk |
| Farve | Blå |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Dimensioner (L x B) | 59 x 37 cm |
| Til brug med (applikation) | Højt trafikerede toiletter |
| Længde (engelsk) | 23,2'' |
| Længde (metrisk) | 59 cm |
| Ply | 2-ply |
| Mængde | 6 Pk. |
| Bredde (engelsk) | 14,6'' |
| Vis mere |