Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8538 Standardstørrelse 2-lags toiletrulle, 36 ruller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12734306
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 9,4 cm
Pakningsstørrelse:
36 ruller
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12734306 12 x 9,4 cm 36 ruller
1 options
Artikelnummer. 12734306 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8538
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til travle toiletter med høj trafik, der kræver konsistens, kvalitet og værdi. Det 2-lags toiletpapir er lavet af 100% genbrugsfibre med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer og opretholde en god arbejdspladshygiejne. 36 ruller x 320 hvide, 2 lags ark (11.520 ark)
  • Hver individuel toiletrulle indeholder 320 hvide, prægede 2-lags toiletpapirark
  • Kvalitets 2-lags toiletpapirrulle tilbyder en effektiv vaskerumsløsning med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer
  • Præget Scott™ logo og mønstre giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark toiletpapir
  • Toiletrulle i standardstørrelse er den ideelle løsning, hvor pladsen er begrænset
  • For at sikre miljøet er toiletpapirruller lavet af 100% genbrugsfibre FSC certificeret og bærer det europæiske miljømærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletpapirrulle
Længde (engelsk) 24,8''
Længde (metrisk) 63 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 31.5 cm
Materiale Paper (Papir)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel og FSC Certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12 x 9,4 cm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Ideel til små kontor- og hoteltoiletter, især hvor økonomi er vigtig
Emballagemængde 6 pakker x 6 ruller x 320 ark (11.520 ark)
Ply 2-ply
Størrelse Lille