Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumbo toiletrulle, 2-lags hvidt toiletvæv
Beskrivelse
- Kvalitets toiletpapir med jumboruller tilbyder en effektiv løsning til steder med stor trafik med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer.
- Til miljøsikring, lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret og bærer det europæiske miljømærke.
- Kompatibel med Aquarius™ Toilettissue dispensere.
- Tilbyder høj kapacitet med hver rulle 5x længere end en standardrulle.
- Præget Scott™ og mønstre giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark toiletpapir.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo badeværelsesvæv |
| Længde (engelsk) | 20,4'' |
| Længde (metrisk) | 52 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 26 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Certificeringer/compliance | EU miljømærke, FSC |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 400 mx 9 cm (1312,3 ft. x 3,5 in.) |
| Format | Jumbo ruller |
| Vis mere |