Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumbo toiletrulle, 2-lags hvidt toiletvæv
Længde (metrisk):
52 cm
59,4 cm
Pakningsstørrelse:
12 ruller
6 ruller
Beskrivelse
- Kvalitets toiletpapir med jumboruller tilbyder en effektiv løsning til steder med stor trafik med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer.
- Til miljøsikring, lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret og bærer det europæiske miljømærke.
- Kompatibel med Aquarius™ Toilettissue dispensere.
- Tilbyder høj kapacitet med hver rulle 5x længere end en standardrulle.
- Præget Scott™ og mønstre giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark toiletpapir.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo badeværelsesvæv |
| Længde (engelsk) | 23,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 59,4 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 39.6 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Certificeringer/compliance | EU-miljømærke |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 9 cm (656,2 ft. x 3,5 in.) |
| Format | Jumbo ruller |
| Vis mere |