Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8511 Jumbo 2-lags toiletrulle, 6 ruller
Beskrivelse
- Hver jumbo toiletrulle indeholder 380 m hvidt, præget, 2-lags toiletpapir
- Jumbo toiletpapirrulle af høj kvalitet, som tilbyder en effektiv løsning til steder med stor trafik
- Pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer, fremmer høje hygiejnestandarder for toiletter
- Jumbo rulle toiletpapir tilbyder høj kapacitet med hver rulle 9x længere end en standardrulle
- Præget Scott™ logo og mønstre giver et forbedret udseende og fornemmelse til hvert ark toiletpapir, der udleveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo badeværelsesvæv |
| Længde (engelsk) | 20.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 52 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 26 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Certificeringer/compliance | EU-miljømærke |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 38 m x 9,5 cm |
| Format | Rulle |
| Vis mere |