Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 2-lags foldede papirhåndklæder, 20 pakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8619002
Dimensioner (L x B):
250 x 330 mm (9,8 x 13 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12698845
Brand: Kimberly-Clark™ 6810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Bæredygtige individuelle 'C' foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100 % genbrugsfibre. Blå engel, FSC , og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Fødevarekontakt certificeret.
20 pakker x 84 hvide, 2 lags ark (1.680 i alt) Individuelle 'C' foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100 % genbrugsfiber En praktisk, ensartet og bæredygtig løsning Blue Angel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954) For en praktisk, ensartet og bæredygtig løsning, vælg værtinde NATURA Håndklæder. Individuelle 'C' foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100% genbrugsfibre. Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954). Blå engel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Fødevarekontakt certificeret. Hver etui indeholder 20 pakker med 140, 2 lags ark i størrelsen 25 cm x 33 cm. 20 x 140, 2 lags ark (2.800 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.93 ft.
Længde (metrisk) 59 cm
Bredde (engelsk) 15,55 tommer.
Bredde (metrisk) 38.8 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Neutral
Dimensioner (L x B) 250 x 330 mm (9,8 x 13 tommer)
Format C-fold
Til brug med (applikation) Praktisk, konsekvent og bæredygtig løsning
Emballagemængde 2800/Pk.
Ply 2-ply