Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 2-lags foldede papirhåndklæder, 20 pakker
Beskrivelse
20 pakker x 84 hvide, 2 lags ark (1.680 i alt) Individuelle 'C' foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100 % genbrugsfiber En praktisk, ensartet og bæredygtig løsning Blue Angel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954) For en praktisk, ensartet og bæredygtig løsning, vælg værtinde NATURA Håndklæder. Individuelle 'C' foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100% genbrugsfibre. Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954). Blå engel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Fødevarekontakt certificeret. Hver etui indeholder 20 pakker med 140, 2 lags ark i størrelsen 25 cm x 33 cm. 20 x 140, 2 lags ark (2.800 i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Foldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.93 ft. |
| Længde (metrisk) | 59 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,55 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 38.8 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Farve | Neutral |
| Dimensioner (L x B) | 250 x 330 mm (9,8 x 13 tommer) |
| Format | C-fold |
| Til brug med (applikation) | Praktisk, konsekvent og bæredygtig løsning |
| Vis mere |