Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Multifold 1-lags papirhåndklæder 3749, 16 pakker
Description
16 pakker x 250 hvide papirhåndklæder (4.000 i alt) Hver pakke med Scott flerfoldede håndklæder indeholder 250 hvide, 1-lags foldede papirhåndklæder Effektive foldede håndklæder til pålidelig daglig håndtørring Unik Airflex Teknologien i disse engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, så du bruger mindre og spilder mindre Det smarte, flerfoldede klare design dispenserer et papirhåndklæde ad gangen, forbedrer arbejdspladsens hygiejne, reducerer spild og giver ekstraordinære omkostninger ved brug. Scott håndklæder er FSC certificeret til håndtørring miljøsikring; Kompatibel med en række Aquarius indbyggede forsænkede foldede håndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott vaskerumsløsninger, designet til at hjælpe dig med at understøtte hygiejnestandarder uden at gå på kompromis med kvalitet og værdi. For pålidelig håndtørring i travle toiletter, der kræver konsistens, kvalitet og værdi, skal du vælge Scott flerfoldede håndklæder. De effektive foldede håndklæder tilbyder pålidelig daglig håndtørring og ensartet kvalitet til en overkommelig pris. Enestående Airflex Teknologi sikrer, at hvert enkelt lag Scott håndklæde er absorberende og stærkt, selv når det er vådt, så du bruger mindre og spilder mindre. Det smarte, flerfoldede klare design dispenserer et papirhåndklæde ad gangen. Denne enkeltarks dispenseringsmetode er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører det papirhåndklæde, de bruger. Dispensering af et engangshåndklæde ad gangen giver også ekstraordinære omkostninger ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Kompatibel med en række indbyggede forsænkede Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere: Aquarius foldede håndklæde dispensere i hvid eller sort (varekoder 6945 og 7171) og vores slimline Aquarius multifold papirhåndklæde dispenser i hvid (varekode 7023). Disse Scott håndklæder er FSC certificeret til miljøsikring. 16 pakker x 250 hvide papirhåndklæder (4.000 i alt)
Spécification
Spécification
| Produkttype | Multifold håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.41 ft. |
| Længde (metrisk) | 43 cm |
| Bredde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 21.6 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrensere |
| Emballagemængde | 250 x 16 pakker (4000 i alt) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?