Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Rullede 1-lags papirhåndklæder, 6 ruller
Artikelnummer. 30158565
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30158565 Blå
30158562 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30158565 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 DKK
    420.11 DKK / Pakke med 6
    Spare 674.89 DKK
    61% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Håndklæder er designet til at kunne spores i forureningskritiske miljøer og understøtter hygiejnestandarder uden at gå på kompromis med effektiviteten ved håndtørring. Ideel i kompakte toiletmiljøer.
  • 6 x 190 m = 4.560 ark, hvid, 1 lag Slimroll rullede håndklæder (i alt 1.140 m)
  • hver Slimroll papirhåndklæder indeholder 190 meter rullet håndklæde, svarende til 760 ark papirhåndklæde
  • Rullen er stolt stempel præget med Scott brand til kundesikkerhed og udnyttelse Airflex Teknologi til hurtigere sugeevne og mere hygiejnisk tørring
  • Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret
  • Kompatibel med Aquarius håndklæderulle-dispenser med én aftørring i hvid (7955) eller sort (7956)
  • Designet til pålidelig håndhygiejne i toiletmiljøer, der har begrænset plads og er de mest effektive Slimroll håndklæder til pålidelig daglig håndtørring
  • Enestående Airflex Teknologi resulterer i hurtigere sugeevne for mere hygiejnisk håndtørring, samtidig med at du bruger mindre og skaber mindre spild
  • Dispenseren er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder
  • Berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder
  • Innovativ aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere har en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig
  • Stubrullefunktionen øger kapaciteten af dette system med 5 %
  • Ruller har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklæderulle
Længde (engelsk) 1.47 ft.
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 19.80 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Blå
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning
Emballagemængde 190 mx 6 ruller (1140 m i alt)