Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Rullede 1-lags papirhåndklæder, 6 ruller
Farve:
Blå
Hvid
Beskrivelse
- 6 x 190 m = 4.560 ark, hvid, 1 lag Slimroll rullede håndklæder (i alt 1.140 m)
- hver Slimroll papirhåndklæder indeholder 190 meter rullet håndklæde, svarende til 760 ark papirhåndklæde
- Rullen er stolt stempel præget med Scott brand til kundesikkerhed og udnyttelse Airflex Teknologi til hurtigere sugeevne og mere hygiejnisk tørring
- Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret
- Kompatibel med Aquarius håndklæderulle-dispenser med én aftørring i hvid (7955) eller sort (7956)
- Designet til pålidelig håndhygiejne i toiletmiljøer, der har begrænset plads og er de mest effektive Slimroll håndklæder til pålidelig daglig håndtørring
- Enestående Airflex Teknologi resulterer i hurtigere sugeevne for mere hygiejnisk håndtørring, samtidig med at du bruger mindre og skaber mindre spild
- Dispenseren er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder
- Berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder
- Innovativ aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere har en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig
- Stubrullefunktionen øger kapaciteten af dette system med 5 %
- Ruller har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæderulle |
| Længde (engelsk) | 1.47 ft. |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 190 mx 6 ruller (1140 m i alt) |