Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Rullede blå 1-lags papirhåndklæder 6692, 6 ruller
Farve:
Hvid
Beskrivelse
6 x 350m = 8.400 ark, blå, 1-lags rullede håndklæder (2.100m i alt) Hver rulle køkkenrulle indeholder 350 meter 1-lags rullede håndklæder, svarende til 1.400 papirhåndklæder Scott Essential blå håndklæder er designet til håndtørring i forureningskritiske miljøer og er 25 % længere end konkurrenternes rullehåndklæder. Denne rulle blå papirhåndklæder er stolt stemplet med Scott brand for kundesikkerhed og udnytter Airflex Teknologi til hurtigere sugeevne og mere hygiejnisk tørring Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Kompatibel med Aquarius rullet papirhåndklæde dispenser i hvid (7375) eller sort (7376), vores mest hygiejniske dispenser til rådighed. Forøg din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Væsentlige vaskerumsløsninger, designet til at hjælpe dig med at understøtte hygiejnestandarder for toiletter i højfrekvente miljøer uden at gå på kompromis med kvalitet og værdi. Scott Essentielle rullede blå papirhåndklæder er designet til at kunne spores til håndtørring i forureningskritiske miljøer. De tilbyder effektiv håndhygiejne i travle toiletmiljøer, der kræver konsistens og er de mest effektive håndklæder til pålidelig håndtørring i hverdagen. Disse rullede papirhåndklæder er de længste og mest effektive håndklæder vs. konkurrerende systemer; tilbyder 25 % mere håndtørring, før den løber tør, og 3,5 gange mere end det gennemsnitlige foldede papirhåndklædesystem for forbedret omkostningseffektivitet, hvilket hjælper dig med at få mere for dit forbrug og reducere vedligeholdelsestiden. Vores unikke Airflex Teknologi resulterer i hurtigere sugeevne for mere hygiejnisk håndtørring, samtidig med at du bruger mindre og skaber mindre spild. Denne Scott Essential blå rulle er stolt stemplet præget med Scott mærke for kundesikkerhed for at fremme hygiejne på toiletter. Fødevarekontakt og European Ecolabel certificeret. De Kimberly-Clark håndklæder er kompatible med Aquarius rullede håndklædedispenser i hvid (kode 7375) eller sort (kode 7376), som er vores mest hygiejniske dispenser til rådighed. Denne dispenser er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder, og vores berøringsfrie dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder. Der er ikke gået på kompromis med effektiviteten Scott Styr hvid papirhåndklæderulle. Den innovative, aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere giver dig mulighed for at placere en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig, hvilket sikrer en jævn overgang mellem ruller for at minimere spild og sikre, at der ikke er huller i din brugers evne til at opretholde hygiejnestandarder. Den aldrig-udløbende 'stub roll'-funktion øger kapaciteten af dette papirhåndklædesystem med 8%. Disse håndklæderuller har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. 6 x 350 m = 8.400 ark, blå, 1-lags rullede håndklæder (i alt 2.100 m)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rulle håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.96 ft. |
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.29 ft. |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Fødevareforarbejdning, fitnessklubber |
| Emballagemængde | 305 mx 6 ruller (2100 m i alt) |