Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Mellemfold 1-lags papirhåndklæder 6617, 15 pakker
Artikelnummer. 16368338
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16368338 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16368338 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    335.70 DKK / Pakke med 15
    Spare 674.30 DKK
    66% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Effektive foldede papirservietter til pålidelig håndtørring. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere.
15 pakker x 340 hvide, 1 lags ark (5.100 i alt) En clips af interfoldede håndklæder indeholder 340 V fold håndklæder Vores mest effektive foldede køkkenrulle til pålidelig håndtørring i hverdagen Effektiv og effektiv håndtørring, der skaber mindre spild takket være Airflex Teknologi i disse papirhåndklæder Disse papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Væsentlige vaskerumsløsninger, designet til at hjælpe dig med at understøtte hygiejnestandarder for toiletter i højfrekvente miljøer uden at gå på kompromis med kvalitet og værdi. Scott Essential interfold papirhåndklæder er vores mest effektive engangshåndklæder, designet til pålidelig daglig håndtørring. Interfold papirhåndklæder, eller V-fold papirhåndklæder, som de også er kendt, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Med 340 håndklæder pr. klips reduceres vedligeholdelsestiden, da der er færre produktskift. Denne store mængde papirhåndklæder pr. clips er også designet til at understøtte arbejdspladsens hygiejnestandarder i højfrekvente miljøer, da risikoen for udløb er lavere end håndklæder med færre papirservietter pr. clips. Disse foldede papirhåndklæder har også vores unikke Airflex Teknologi, der resulterer i hurtigere absorberingsevne for mere hygiejnisk håndtørring, samtidig med at du bruger mindre og skaber mindre affald, hvilket hjælper dig med at få mere for dit forbrug, samtidig med at hygiejnen på arbejdspladsen forbedres. Disse sammenfoldede håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Et klip af Scott Essential interfold papirhåndklæder indeholder 340 V fold håndklæder. Hvert 1-lags køkkenrulle måler 21 cm x 20 cm. 15 pakker x 340 hvide, 1 lags ark (5.100 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.77 ft.
Længde (metrisk) 54 cm
Bredde (engelsk) 1.31 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Oversigt Sammenfoldet
Dimensioner (L x B) 21 x 20 cm
Til brug med (applikation) Travle toiletmiljøer
Til brug med (udstyr) Udvalg af Kimberly-Clark Dispensere til papirhåndklæder
Emballagemængde 340/Pk
Grønne funktioner Genbrugt F4