Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Sofapapir til eksamen
Artikelnummer. p-200080453
Dimensioner (L x B):
37 x 50 cm
38 x 39 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
6 ruller
Artikelnummer. 12600543
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 7160
Økonomisk og bærbar, letvægtsrulle. Scott™ Essential™ Undersøgelsessofapapir ideel til at beskytte sofaer i sundhedssektoren.
  • Stærk, rivefast og holdbar
  • Kompatibel med dispenser 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sofabetræk
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Dimensioner (L x B) 38 x 39 cm
Engangs Engangsbrug
Format Indpakket rulle
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (engelsk) 15,4 tommer.
Bredde (metrisk) 39 cm