Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Couch Cover (51W), 12 rolls x 200, 1 Ply Sheets
Product Code. 16328348
Change view
Click to view available options
Color:
Blue
White
Unit Size:
12 rolls
Pack of 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
16328348 Blue 12 rolls
16308877 White Pack of 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16328348 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 7396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Portable and lightweight couch cover for use in the healthcare industry. Strong, tear-resistant, and durable 51cm (W). Compatible with dispenser 7056. 12 rolls x 200 sheets, 1 ply (2,400 total)
  • 12 rolls x 200 sheets, 1 ply (2,400 total)
  • Cost-efficient protection
  • Ideal for protecting couches and maintaining high levels of hygiene in the healthcare industry
  • Comes in a lightweight and portable roll
  • Compatible with Scott® Wiper Dispenser (product code 7056)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Couch Cover
Color Blue
Material Paper
Sterility Non-sterile
Dimensions (L x W) 38 x 51 cm
Format Roll
For Use With (Equipment) Dispenser 7056
Length (English) 15 in.
Length (Metric) 38 cm
Ply 1-ply
Quantity 200 Sheets/Roll, 12 Rolls
Width (English) 20.1 in.
Width (Metric) 51 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.