Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Sofabetræk, rulle
Artikelnummer. 16328348 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blue
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16328348 Blue
16308877 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16328348 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Økonomisk og bærbar, letvægtsrulle. Scott™ Sofabetræk ideel til at beskytte sofaer i sundhedssektoren. Stærk, rivefast og holdbar.
  • 12 rolls x 200 sheets, 1 ply (2,400 total)
  • Cost-efficient protection
  • Ideal for protecting couches and maintaining high levels of hygiene in the healthcare industry
  • Comes in a lightweight and portable roll
  • Compatible with Scott® Wiper Dispenser (product code 7056)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Couch Cover
Farve Blue
Materiale Paper
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B) 38 x 51 cm
Format Roll
Til brug med (udstyr) Dispenser 7056
Længde (engelsk) 15 in.
Længde (metrisk) 38 cm
Ply 1-ply
Mængde 200 Sheets/Roll, 12 Rolls
Bredde (engelsk) 20.1 in.
Bredde (metrisk) 51 cm