Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Sofabetræk, rulle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16308877 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blue
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16308877 Hvid
16328348 Blue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16308877 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Økonomisk og bærbar, letvægtsrulle. Scott™ Sofabetræk ideel til at beskytte sofaer i sundhedssektoren. Stærk, rivefast og holdbar.
  • Designet til at give kunderne omkostningseffektiv beskyttelse til sofaer i sundhedssektoren.
  • De Scott™ Sofabetræk (51W) 7396 er blødt, absorberende, rivefast og holdbart.
  • Disse sofabetræk leveres i en letvægts, bærbar rulle og er nemme at fjerne og montere.
  • Individuelt ark størrelse 38 cm (L) x 51 cm (B)
  • Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ Dispenser til rullet håndklæde (produktkode 7056).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sofabetræk
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 38 x 51 cm
Format Rulle
Til brug med (udstyr) Dispenser 7056
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Ply 1-ply
Mængde 200 ark/rulle, 12 ruller
Bredde (engelsk) 20,1 tommer.
Bredde (metrisk) 51 cm