Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Foldet toiletvæv, bulkpakke
Artikelnummer. 12601476
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12601476 Hvid Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 12601476 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    582.13 DKK / Pakke med 36
    Spare 807.87 DKK
    58% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Designet til at minimere risiko, hvor hygiejne og kontamineringskontrol er en prioritet. Scott™ Control™ Toiletpapir med foldet toiletpapirdesign dispenserer enkelte toiletpapirark, hvilket betyder, at du kun rører ved det ark, du bruger, og derved forbedrer arbejdspladsens hygiejne og reducerer spild.
  • Designet til toilethygiejne understøtter overholdelseskontrol på arbejdspladsen.
  • For øget hygiejne i kritiske miljøer fra et af verdens mest betroede mærker, vælg Scott™ Control™ 2 lags toiletpapir.
  • Et kvalitetspræget foldet toiletpapir, hvor arbejdspladshygiejne og kontamineringskontrol er en prioritet.
  • Scott™ Control™ foldet toiletpapir tilbyder dispensering af enkelte toiletpapirark, hvilket betyder, at du kun rører ved de ark, du bruger, hvilket hjælper med at maksimere toilethygiejnen, mens du kontrollerer brugen, reducerer spild og reducerer unødvendige omkostninger.
  • Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering.
  • Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for toiletpapirdispenser: Aquarius™ kommercielle toiletpapirdispensere i hvid eller sort (produktkode 6946 og 7172), en højkapacitets foldet toiletpapirdispenser (produktkode 6990) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (produktkode 8972).
  • For miljøsikring, dette Scott™ Control™ enkeltark toiletpapir er lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir
Længde (engelsk) 7,3''
Længde (metrisk) 18.6 cm
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 11.7 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Oversigt Bulk pakke
Dimensioner (L x B) 18.6 x 11.7 cm
Til brug med (applikation) Højt trafikerede toiletter
Emballagemængde 36 pakker x 250 ark (9000 ark)
Ply 2-ply