Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Interfold 1-lags papirhåndklæder 6663, 15 pakker
Beskrivelse
15 pakker x 212 hvide, 1 lags ark (3.180 i alt) En klemme af 1 lags sammenfoldede håndklæder indeholder 212 M foldede håndklæder Hold håndhygiejne og effektivitetsstandarder høje i travle toiletter med Scott Kontrol foldede håndklæder Unik Airflex Teknologien i disse engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, hvilket gør tørring af hænder til en effektiv og effektiv proces og reducerer risikoen for krydskontaminering. Papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Kontrol vaskerumsløsninger, designet til at understøtte overholdelse af hygiejnekontrol på arbejdspladsen. Til travle toiletter, der kræver ensartet håndhygiejne og effektivitet, skal du vælge Scott Håndklæder, der kan foldes med kontrol, for at minimere risikoen og hjælpe med at støtte kontamineringskontrol. Enestående Airflex Teknologien i disse engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, hvilket gør tørring af hænder til en effektiv og effektiv proces og reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse skånsomme papirservietter er designet til at være venlige mod huden til hyppig håndtørring, og aktivt tilskynder til overholdelse af håndhygiejne. Interfold papirhåndklæder, eller M fold håndklæder, som de også kaldes, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Et klip af Scott Control interfold håndklæder indeholder 212 M fold håndklæder. Hvert 1-lags køkkenrulle måler 31,5 cm x 21,5 cm. 15 pakker x 212 hvide, 1 lags ark (3.180 i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sammenfoldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.81 ft. |
| Længde (metrisk) | 55.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 39.4 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 31,5 x 21,5 cm |
| Format | Sammenfoldede ark |
| Vis mere |