Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontrollere Slimroll™ Rullede 1-lags papirhåndklæder 6623, 6 ruller
Artikelnummer. 17122242
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17122242 Hvid 6 ruller
1 options
Artikelnummer. 17122242 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    410.40 DKK / 6 ruller
    Spare 529.60 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Slimroll mærkeprægede håndklæder tilskynder til overholdelse af håndhygiejne i miljøer med begrænset plads, hygiejnekritiske.
6 x 165m = 3.960 ark, hvid, 1 lag Slimroll rullede håndklæder (990m i alt) Hver Slimroll hvid papirhåndklæderulle indeholder 165 m 1-lags, prægede engangshåndklæder, svarende til 660 papirhåndklædeark Scott Kontrol blide, mærkeprægede rullede håndklæder er nu stærkere, holder længere og er venlige mod huden til hyppig håndtørring i miljøer, hvor overholdelse af håndhygiejne er afgørende. Airflex Teknologien i disse papirservietter tilbyder overlegen sugeevne, hvilket resulterer i effektiv og effektiv håndtørring, der skaber mindre spild og reducerer risikoen for krydskontaminering Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret Kompatibel med Aquarius håndklæderulle-dispenser med én aftørring i hvid (7955) eller sort (7956), en mere kompakt og vores mest tilgængelige erfaring med hygiejnisk og hygiejnisk dispenser. Scott Kontrol toiletløsninger, designet til at understøtte overholdelseskontrol på arbejdspladsen. Scott Kontrollere Slimroll rullede håndklæder er designet til miljøer med begrænset plads, hvor hygiejne på arbejdspladsen og hygiejne på toiletter er en prioritet. Mærkets prægede, blide 1-lags papirhåndklæderulle er designet til at være venlige mod huden og giver ekstra blødhed til gentagen håndtørring, hvilket igen hjælper med at øge personalets håndhygiejne. Scott Kontrollere Slimroll håndklæder er nu stærkere og holder længere. Det unikke Airflex Teknologi indlejret i engangshåndklæderne giver overlegen absorberingsevne, hvilket resulterer i effektiv og effektiv håndtørring, der skaber mindre spild. Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Scott Kontrollere Slimroll papirhåndklæderuller er kompatible med Aquarius rullede håndklædedispenser med én aftørring i hvid (kode 7955) eller sort (kode 7956), en mere kompakt og vores mest hygiejniske papirhåndklædedispenser til rådighed. Denne dispenser er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder, og vores berøringsfrie dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder. Der er ikke gået på kompromis med effektiviteten Scott Kontrollere Slimroll hvid papirhåndklæderulle. Den innovative, aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere giver dig mulighed for at placere en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig, hvilket sikrer en jævn overgang mellem ruller for at minimere spild og sikre, at der ikke er huller i din brugers evne til at opretholde hygiejnestandarder. 6 x 165m = 3.960 ark, hvid, 1 lag Slimroll rullede håndklæder (990m i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rulle håndklæde
Længde (engelsk) 1.47 ft.
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 165 m x 19.8 cm
Format Slimroll
Til brug med (applikation) Til hyppig håndtørring i hygiejnekritiske miljøer med begrænset plads
Til brug med (udstyr) One-Wipe-Clean Aquarius™ Slimroll™ Håndklæde dispenser i hvid eller sort
Emballagemængde 6/Pk., 3960 Ark I alt
Certificeringer/overholdelse (Europa) Europæisk miljømærke-certificeret, fødevarekontakt-certificeret