Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8569 Centerfeed 2-lags toiletvæv, 6 ruller
Artikelnummer. 30158569
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30158569 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30158569 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    346.16 DKK / Pakke med 6
    Spare 558.84 DKK
    61% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Centrefeed toiletrulle er designet til at minimere risikoen, hvor hygiejne på toiletter og kontamineringskontrol er en prioritet. Det højkapacitets lukkede system dispenserer enkelt 2-lags toiletpapirark, hvilket betyder, at du kun rører ved de ark, du bruger, hvilket maksimerer arbejdspladshygiejnen og reducerer spild. 6 ruller x 1.280 hvide, 2 lags ark (7.680 ark).
  • Hver individuel rulle centrefeed toiletpapir indeholder 1.280 prægede 2-lags toiletpapirark
  • Centrefeed-design dispenserer enkelte toiletpapirark, der forbedrer arbejdspladsens hygiejne, reducerer spild og giver omkostningsbesparelser
  • Kommercielt toiletpapir tilbyder dispensering af et enkelt ark, hvilket betyder, at du kun rører ved de ark, du bruger, hvilket hjælper med at maksimere toilethygiejne og effektivitet
  • For at sikre miljøet, Scott™ Control™ centrefeed toiletpapir er lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
  • Kompatibel med den hygiejniske, fuldt lukkede Aquarius™ centrefeed toiletpapir dispenser (produktkode 7046)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletpapirrulle
Længde (engelsk) 18,8 tommer.
Længde (metrisk) 48 cm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 24 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Sundhedspleje - Akut pleje
Emballagemængde 1290 x 6 ruller (7680 i alt)