Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8591 Centrefeed 2-lags toiletvæv, 12 toiletruller
Artikelnummer. 30158572
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23,3 x 15,5 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158572 23,3 x 15,5 tommer
1 options
Artikelnummer. 30158572 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    550.23 DKK / Pakke med 12
    Spare 549.77 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Centrefeed toiletrulle er designet til at minimere risikoen, hvor hygiejne på toiletter og kontamineringskontrol er en prioritet. Med det dobbelte rulle-indkapslede system dispenser enkelt 2-lags toiletpapirark, hvilket reducerer udløb af toiletpapir og spild, hvilket betyder, at du kun rører ved de ark, du bruger. 12 toiletruller x 833 toiletpapirark (9.996 i alt)
  • Hver individuel rulle centrefeed toiletpapir indeholder 833 hvide 2-lags toiletpapirark
  • Tilbyder dispensering af et enkelt ark, hvilket betyder, at du kun rører ved de lagner, du bruger, og hjælper med at maksimere hygiejne og effektivitet på toilettet
  • Centrefeed-design dispenserer enkelte toiletpapir og reducerer mængden af affald, der er tilbage i slutningen af rullen, forbedrer arbejdspladsens hygiejne, reducerer spild og giver ekstraordinære omkostninger ved brug
  • For at sikre miljøet, Scott™ Control™ 2-lags toiletpapir er lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
  • Kompatibel med den hygiejniske, fuldt lukkede Scott™ Control™ mini twin centrefeed toiletpapir dispensere (produktkode 7186-Hvid og 7187-Sort)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletpapirrulle
Længde (engelsk) 23,3 tommer.
Længde (metrisk) 59.4 cm
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 39.6 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 23,3 x 15,5 tommer
Til brug med (applikation) Kontorer
Emballagemængde 833 x 12 ruller (9996 i alt)