Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alkoholskum håndsprit
Artikelnummer. p-7214191
Mængde:
4 x 1,2 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 17163664
Brand: Kimberly-Clark™ 6392
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Scott™ CONTROL™ alkohol håndsprit dræber op til 99,99 % af mikroorganismerne. Dermatologisk testet og parfumefri, skumdesinfektionsmiddel indeholder aloe vera og hudbefugtningsmiddel.
  • Funktioner
    • Indeholder aloe vera og hudfugtningsmiddel designet til at understøtte hyppig brug
    • Farve- og parfumefri formulering er dermatologisk testet
    • Hurtig og nem installation med et enkelt tryk og klik
    • Tom kassette kan komprimeres for at spare plads og kan genbruges, når pumpen er fjernet
  • Bruger:
    • Designet til at understøtte overholdelseskontrol på arbejdspladsen
    • Bruges til at minimere risiko, understøtte hygiejnepraksis og hjælpe med kontamineringskontrol på arbejdspladsen
  • Bemærkninger:
    • Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
    • Brug biocider sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alkoholskum håndsprit
Farve Klar
Certificeringer/compliance Forordningen om biocidholdige produkter
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Forordning EU 528/2012
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Håndrens dispensere (6948, 6955, 7124)
Emballage Kassette
Mængde 6 x 1 l
Størrelse 6 L
Volumen (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.