Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alkoholskum håndsprit
Artikelnummer. 17163664
Skift visning
Mængde:
4 x 1,2 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17163664 6 x 1 l
17173664 4 x 1,2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17163664 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    491.23 DKK / Pakke med 6
    Spare 1063.77 DKK
    68% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scott™ CONTROL™ alkohol håndsprit dræber op til 99,99 % af mikroorganismerne. Dermatologisk testet og parfumefri, skumdesinfektionsmiddel indeholder aloe vera og hudbefugtningsmiddel.
  • Funktioner
    • Indeholder aloe vera og hudfugtningsmiddel designet til at understøtte hyppig brug
    • Farve- og parfumefri formulering er dermatologisk testet
    • Hurtig og nem installation med et enkelt tryk og klik
    • Tom kassette kan komprimeres for at spare plads og kan genbruges, når pumpen er fjernet
  • Bruger:
    • Designet til at understøtte overholdelseskontrol på arbejdspladsen
    • Bruges til at minimere risiko, understøtte hygiejnepraksis og hjælpe med kontamineringskontrol på arbejdspladsen
  • Bemærkninger:
    • Læs altid etiketten og produktinformationen før brug
    • Brug biocider sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alkoholskum håndsprit
Farve Klar
Certificeringer/compliance Forordningen om biocidholdige produkter
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Forordning EU 528/2012
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Håndrens dispensere (6948, 6955, 7124)
Emballage Kassette
Mængde 6 x 1 l
Størrelse 6 L
Volumen (metrisk) 1 L