Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Medicinske sofabetræk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008297
Dimensioner (L x B):
37 x 59 cm
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
6 ruller
Artikelnummer. 10449092
Brand: Kimberly-Clark™ 6004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskytter medicinske sofaer og opretholder hygiejnen i et sundhedsmiljø. Scott™ Medicinske sofabetræk kan bruges sammen med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
  • 2-lags sofabetræk
  • Stærk, rivefast og holdbar
  • Ideel til at beskytte sofaer og opretholde høje niveauer af hygiejne i sundhedsmiljøet
  • Perforeret
  • Kan bruges med en Scott™ Couch Cover Wiper Dispenser til at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kliniske ruller
Farve Hvid
Materiale AIRFLEX stof
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 37 x 59 cm
Længde (engelsk) 14,6''
Længde (metrisk) 37 cm
Ply 2-ply
Mængde 6 ruller x 135 ark
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm