Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Foldet toiletvæv, bulkpakke
Artikelnummer. 12656953
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18,6 x 11,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12656953 18,6 x 11,7 cm Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 12656953 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    561.80 DKK / Pakke med 36
    Spare 513.20 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Scott™ Control™ Foldet toiletvæv ideel til områder med meget trafik og har ensartet kvalitet til en overkommelig pris.
  • Foldet toiletpapir
  • Udleveres en ad gangen
  • Fremstillet i møller, som er ISO 14001 og ISO 9001 akkrediteret
  • Ideel til: travle toiletter
  • Hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
  • Holder omkostningerne nede, med god værdi pr. ark, i områder med hårdt brug, med omsorg for miljøet
  • Komprimeret emballage hjælper med at reducere lagerplads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Foldet toiletvæv
Længde (engelsk) 7,3''
Længde (metrisk) 18.6 cm
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 11.7 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 18,6 x 11,7 cm
Format Foldet
Til brug med (applikation) Højt trafikerede toiletter
Emballagemængde 7920 Pk.
Ply 2-ply