Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SCOTfluor lactic acid probe 510
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797996
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18797996 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18797996 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7448/2
Fluorescent lactic acid probe
SCOTfluor lactic acid probe 510 is a red fluorescent probe for imaging lactic acid metabolism in vivo. Excitation and emission maxima (λ) are 485 and 605 nm, respectively. Suitable for use with flow cytometry and super-resolution microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S)-2-Hydroxy-3-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]propanoic acid
CAS 2351933-31-6
Mængde 2 mg
Mål Fluorescent Probes
Molekylær formel C9H8N4O5Se
Renhed 0.95