Få mere at vide
R&D Systems™ SCOTfluor glucose probe 510
Artikelnummer. 18719006
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18719006 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18719006 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7447/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 DKK
    1906.80 DKK / 2mg
    Spare 113.20 DKK
    5% Slukket
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorescent glucose probe
SCOTfluor glucose probe 510 is a fluorescent probe for visualizing glucose uptake in vivo. It can be multiplexed with BFP and GFP. Excitation and emission maxima (λ) are 490 and 605 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
CAS 2490298-72-9
Mængde 2 mg
Produktlinje Tocris
Mål Fluorescent Transporter Probes
Molekylær formel C12H14N4O7Se
Renhed 0.98