Få mere at vide
R&D Systems™ SCOTfluor glucose probe 510
Beskrivelse
SCOTfluor glucose probe 510 is a fluorescent probe for visualizing glucose uptake in vivo. It can be multiplexed with BFP and GFP. Excitation and emission maxima (λ) are 490 and 605 nm, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]-D-glucose |
| CAS | 2490298-72-9 |
| Mængde | 2 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Fluorescent Transporter Probes |
| Molekylær formel | C12H14N4O7Se |
| Renhed | 0.98 |