Få mere at vide
3M™ Scotch™ Performance Box-forseglingstape
Artikelnummer. p-7241259 Shop alle 3M produkter
Dimensioner (LxB):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Format:
Rulle
Tape
Artikelnummer. 17721669
Brand: 3M™ 7000095417
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En præstationsboksforseglingstape designet til genforsegling og emballering af mellem- til tunge varer. Modstår spaltning, når den udsættes for hårdhændet håndtering og absorberer stød.
  • Genforsegler og pakker tunge varer
  • Høj initial klæbeevne og forskydningsvedhæftning til fiberplader
  • Bruges til enkeltstrimmel lukning af fiberpladekasser
  • Yder godt ved temperaturer, der typisk møder emballerede produkter i forsendelses- og opbevaringsmiljø
  • Kvalitetstape til at lukke kasser
  • Modstandsdygtig over for sprækker på grund af brutal manipulation og absorberer stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Hot-melt
Farve Klarhed
Format Tape
Produkttype Kasseforseglingstape
Model- 3739
Dimensioner (LxB) 660 m x 55 mm
Længde (engelsk) 721.78 yd.
Længde (metrisk) 660 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50 mm