Få mere at vide
3M™ Scotch™ Performance Box-forseglingstape
Artikelnummer. 17721669
Skift visning
Dimensioner (L x B):
660 m x 55 mm
990 mx 50 mm
Format:
Rulle
Tape
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Format
17721669 660 m x 55 mm Tape
17751669 990 mx 50 mm Rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721669 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000095417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8030.00 DKK
    1328.01 DKK / 6 ruller
    Spare 6701.99 DKK
    83% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
En præstationsboksforseglingstape designet til genforsegling og emballering af mellem- til tunge varer. Modstår spaltning, når den udsættes for hårdhændet håndtering og absorberer stød.
  • Genforsegler og pakker tunge varer
  • Høj initial klæbeevne og forskydningsvedhæftning til fiberplader
  • Bruges til enkeltstrimmel lukning af fiberpladekasser
  • Yder godt ved temperaturer, der typisk møder emballerede produkter i forsendelses- og opbevaringsmiljø
  • Kvalitetstape til at lukke kasser
  • Modstandsdygtig over for sprækker på grund af brutal manipulation og absorberer stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Hot-melt
Farve Klarhed
Format Tape
Produkttype Kasseforseglingstape
Model- 3739
Dimensioner (L x B) 660 m x 55 mm
Længde (engelsk) 721.78 yd.
Længde (metrisk) 660 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50 mm