Få mere at vide
3M™ Scotch™ Low Noise Box Sealer Tape Dispenser
Artikelnummer. 17701669
Skift visning
Materiale:
Plast, metal
Farve:
Grå
Model-:
H150
Artikelnummer. Materiale Farve Model-
17701669 Plast, metal Grå H150
1 options
Artikelnummer. 17701669 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000056829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1208.93 DKK / Pakke med 6
    Spare 216.07 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Denne håndholdte, roll-on dispenser med pistolgreb er designet til at reducere støjen fra tape, der rulles af under påføring. Robust, holdbar og nem at læsse og betjene.
  • Til 48 mm maksimal taperullebredde
  • Fremstillet af slagfast plastik og metal
  • Letvægts for nem håndtering og kontrol
  • Til brug i æske og kartonforsegling, kombination, forstærkning og bundtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Plast, metal
Model- H150