Få mere at vide
Scientific Industries Scotch™ Dobbeltsidet klæbende taperulle
Artikelnummer. 11301504 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11301504 1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 11301504 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    189.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.34 DKK
    17% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Scotch™ Dobbeltsidet klæbende tape er et alternativ til at fastgøre beholdere med konventionelle klemmer eller rullestænger. Designet til brug med Orbital-Genie Shakers.
  • Alternativ mulighed for at fastgøre fartøjer til platformen på Orbital-Genie Shaker
  • Ideel til beholdere som flasker og fade, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer eller rullestænger
  • Klip strimler af tape som ønsket og fastgør til platformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dobbeltklæbende tape
Format Rulle
Til brug med (applikation) Sikring af fartøjer til rysteplatformen
Til brug med (udstyr) Orbital-Genie Shaker
Klæbende type Scotch™ 3M
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 1,5 mx 25,5 mm (60 x 1 tommer)
Mængde 1 rulle
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg