Få mere at vide
3M™ Scotch™ Konturtape 471
Artikelnummer. 15789299 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
15789299 Gul
1 options
Artikelnummer. 15789299 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000028852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
3M™ Scotch™ Contour Tape 471 er tynd, meget fleksibel, især strækbar og formbar tape konstrueret af blød PVC.
  • Meget nem afdækning i snævre sving
  • nem maskering selv på ujævne overflader
  • God påføring med vand- og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
  • skarpe malingskanter
  • God vedhæftning selv på malede overflader, glas og gummi
  • Høj fleksibilitet og elasticitet
  • God tilpasningsevne
  • Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
  • God slidstyrke
  • Flerfarvet maleri eller designmaling i bilreparationsområdet
  • Specielt til maskering af plastdele
  • Meget fint og rent maleri
  • Vanddampdiffusion 54,3 g/m² x 24 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gummi kolofonium klæbemiddel
Farve Gul
Materiale Blød PVC
Længde (metrisk) 33 m
Tykkelse 12 mm
Bredde (metrisk) 50.8 mm