Få mere at vide
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser
Artikelnummer. 15728488 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Holder:
Rulle tape
Artikelnummer. Holder
15728488 Rulle tape
1 options
Artikelnummer. 15728488 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000080564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    705.97 DKK / Pakke med 6
    Spare 344.03 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
3M™ Scotch™ C10 Black Tape Dispenser er en robust tape rack, der passer til næsten alle tape ruller.
  • Robust skærer til små og store taperuller
  • Reolen er monteret med en 2,54 cm rulle med maksimale mål på 19 mm x 33 m og en 7,62 centimeter rulle med maks. mål på 25 mm x 66 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tape dispenser
Farve Sort
Diameter (engelsk) Indre Kerne: 1 tommer. 3 tommer
Holder Rulle tape
Volumen 1 Rul op til 66 mx 25 mm (L x B)
Mængde 1 stk.