Få mere at vide
Sampling Systems™ Skorpion PharmaScoop™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hygiejnisk sprækkefri konstruktion
- 316L rustfrit stål
- Satin finish
- Afrundede hjørner for nem rengøring
- Kraftig konstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Slutte | Poleret |
| Bredde (metrisk) | 155 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Længde (metrisk) | 280 mm |