Få mere at vide
Ansell™ Scorpio™ 8-354 Series Grønne Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 12679791 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12679791 8 12 par
12669791 10 12 par
12055550 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12679791 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 8354080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren-dyppet belægning på interlock-strikket liner for bedre greb på våde og glatte materialer.
  • Fleksibel
  • Tekstureret finish
  • 100% væsketæt
  • Blødt stretchy strikforing uden sømme i arbejdsområdet
  • Behagelig at have på, dæmper hånden, absorberer sved og forhindrer gnidninger
  • Godt vådgreb. Sikker håndtering betyder øget produktivitet
  • Lettere at manipulere, mindre trættende for hånden og nemmere at få af og på
  • Neopren belægning
  • Bred kemisk beskyttelse
  • Certificeret FDA21 CFR 177-2600
Applikationer:
  • Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
  • Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
  • Lastning og losning af procesudstyr
  • Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
  • Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Overførsel af væsker og faste stoffer
  • Tilsyn med løbende drift
  • Opbevaring af råvarer
  • Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Certificeringer/compliance ANSI, EN 388: 3121, EN 374
Manchet materiale Neopren
Belægningsmateriale Neopren
Farve Green
Udvendig finish Rough
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Yes
Materiale Neoprene
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock Knit Cotton
Foring Interlock strik bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Serie 8-354