Beskrivelse
- Fleksibel
- Tekstureret finish
- 100% væsketæt
- Blødt stretchy strikforing uden sømme i arbejdsområdet
- Behagelig at have på, dæmper hånden, absorberer sved og forhindrer gnidninger
- Godt vådgreb. Sikker håndtering betyder øget produktivitet
- Lettere at manipulere, mindre trættende for hånden og nemmere at få af og på
- Neopren belægning
- Bred kemisk beskyttelse
- Certificeret FDA21 CFR 177-2600
Applikationer:
- Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
- Lastning og losning af procesudstyr
- Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
- Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Tilsyn med løbende drift
- Opbevaring af råvarer
- Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Certificeringer/compliance | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
| Manchet materiale | Neopren |
| Belægningsmateriale | Neopren |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | Rough |
| Hånd | Specific |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neoprene |
| Vis mere |