Få mere at vide
Ansell™ Scorpio™ 8-352 Series Grønne Neopren Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Fleksibel
- Tekstureret finish
- 100% væsketæt
- Blødt stretchy strikforing uden sømme i arbejdsområdet
- Behagelig at have på, dæmper hånden, absorberer sved og forhindrer gnidninger
- Godt vådgreb. Sikker håndtering betyder øget produktivitet
- Lettere at manipulere, mindre trættende for hånden og nemmere at få af og på
- Neopren belægning
- Bred kemisk beskyttelse
- Certificeret FDA21 CFR 177-2600
Applikationer:
- Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
- Lastning og losning af procesudstyr
- Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
- Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Certificeringer/compliance | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
| Manchet materiale | Neopren |
| Belægningsmateriale | Neopren |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Stil | 8-352 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Foring | Interlock strik bomuld |
| Palm Type | Fuldt belagt-palme |
| Vis mere |