Få mere at vide
Ansell™ Scorpio™ 8-352 Series Grønne Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 12649791 Shop alle Ansell produkter
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12649791
Brand: Ansell™ 8352080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren-dyppet belægning på interlock-strikket liner for bedre greb på våde og glatte materialer.
  • Fleksibel
  • Tekstureret finish
  • 100% væsketæt
  • Blødt stretchy strikforing uden sømme i arbejdsområdet
  • Behagelig at have på, dæmper hånden, absorberer sved og forhindrer gnidninger
  • Godt vådgreb. Sikker håndtering betyder øget produktivitet
  • Lettere at manipulere, mindre trættende for hånden og nemmere at få af og på
  • Neopren belægning
  • Bred kemisk beskyttelse
  • Certificeret FDA21 CFR 177-2600
Applikationer:
  • Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
  • Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
  • Lastning og losning af procesudstyr
  • Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
  • Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Overførsel af væsker og faste stoffer
  • Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Certificeringer/compliance ANSI, EN 388: 3121, EN 374
Manchet materiale Neopren
Belægningsmateriale Neopren
Brug af laboratorium/renrum Ja
Produkttype Nedsænkningshandsker
Stil 8-352
Handske manchet stil Handske
Foring Interlock strik bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Serie 8-352