Få mere at vide
Ansell™ Scorpio™ 19-024 Series sorte neopren nedsænkningshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Kemikaliebestandige handsker
- Kombinerer fleksibiliteten og den kemiske modstandsdygtighed fra neopren med komforten og varmebestandigheden fra en blød termisk liner
- Designet til at beskytte brugerne i applikationer, hvor der er termiske og kemiske risici
- Gode mekaniske og kemiske egenskaber
- Upåvirket af rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Giver beskyttelse mod fedt og olie
- Overlegen fleksibilitet og greb
Ansøgninger :
- Opladning og blanding af råvarer
- Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
- Tryk arbejde
- Produktionslinje support og vedligeholdelse
- Uventede lækager spild eller andre udslip
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Manchet materiale | Neopren |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Black |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neoprene |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 180 °C |
| Handske manchet farve | Sort |
| Vis mere |