Få mere at vide
Scopoline Methobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopoline Methobromide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5-4-7(10)9(12-5)8(6)11;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 249.0364 |