Få mere at vide
Scopoletin, TRC
Artikelnummer. 30427685
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30427685 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30427685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS20050050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scopoletin
CAS 92-61-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H8 O4
Mængde 50 mg
Synonym Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
SMIL COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
IUPAC navn 7-hydroxy-6-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0423
Procent renhed >95