Få mere at vide
Scopoletin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479056 100 mg
16454817 50 mg
16431506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16479056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0342
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scopoletin
CAS 92-61-5
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8O4
Mængde 100 mg
Synonym Gelseminic acid Chrysatropic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.17
Procent renhed 99.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation