missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scopoletin Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30417906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417906 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2005101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 132752-65-9
Molekylær formel C16 H16 O10
Molekylvægt (g/mol) 368.29
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(6-methoxy-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scopoletin beta-D-Glucuronide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O10/c1-23-8-4-6-2-3-10(17)24-7(6)5-9(8)25-16-13(20)11(18)12(19)14(26-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formel vægt 368.0743
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.