Få mere at vide
Skopolin, 95%
Artikelnummer. 10753451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753451 50 mg Glasflaske 50mg
10570404 250 mg Glasflaske 250mg
10381134 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302900500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-61-5
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00006872
InChI nøgle RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
PubChem CID 5280460
ChEBI CHEBI:17488
IUPAC navn 7-hydroxy-6-methoxychromen-2-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Scopoletin
Navn note 95%
Smeltepunkt 200,0 °C til 207,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 8545
Formel vægt 192.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Scopoletin
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.