missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scopoletin 7-O-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopolin |
| CAS | 531-44-2 |
| Molekylær formel | C16 H18 O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one','7-(β-D-glucopyranosyloxy)-6-methoxy-, Scopolin (6CI,7CI,8CI), 6-Methoxy-7-(β-D-glucopyranosyloxy)coumarin, 6-Methoxycoumarin 7-O-β-D-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-6-m |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O9/c1-22-9-4-7-2-3-12(18)23-8(7)5-10(9)24-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)25-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | 6-methoxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.309 |
| Formel vægt | 354.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?