Få mere at vide
Scopolamine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopolamine Sulfate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO7S/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)25-16)24-17(19)12(9-23-26(20,21)22)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16H,7-9H2,1H3,(H,20,21,22)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 383.1039 |