Få mere at vide
Scopolamine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scopolamine N-Oxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO5/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 319.142 |